Läs mer
VI 16832, MedChemExpress
Beskrivning
VI 16832 is a broad spectrum Type I kinase inhibitor which can be used as an enrichment tool for the comparative expression analysis of protein kinases in different cancer cell lines.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VI 16832 |
| CAS | 1430218-51-1 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H25N5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (85.14 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=CC2=CN=C(NC3=CC=C(OCCN)C=C3)N=C2N1C4C(C5)CCC5C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.47 |
| Formel vikt | 391.47 |
| Visa mer |