Läs mer
Proteintech Viabilitets-/cytotoxicitetsanalyssats för levande djur& Döda celler (Calcein AM, EthD-1 Method)
Shop All Proteintech ProductsDescription
- De två sonderna i kitet påverkar cellviabiliteten genom att mäta intracellulär esterasaktivitet och plasmamembranintegritet.
- Detta kit kan användas för fluorescensmikroskop, flödescytometrar, mikroplattläsare och andra fluorescensdetektionssystem.
- Detta kit kan användas för de flesta eukaryota däggdjursprover, men inte för svampar och jäst.
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Kvantitet | 300 tester |
| Emissionsvåglängd | 617/517 |