Läs mer
Macherey-Nagel™ Flaskbehållare med lock och avdelare
Produktkod. 15685485 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Positioner:
16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
15685485 16 Varje
1 options
Produktkod. 15685485 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 702517
I lager
Maskineri Nagel Flaskbehållare med lock och avdelare - Tillåter säker transport av injektionsflaskor. Säker stående position i avdelare utformade för skruvhalsflaskor N24 (20 mL, 30 mL, 40 mL). Idealisk för platsbesparande förvaring i kyl och frys.
  • Idealisk för förvaring och transport
  • Staplingsbar
  • Lämplig för sparsam förvaring i kyl och frys
  • Genomskinligt lock förhindrar kondens och undviker eventuell kontaminering
  • Temperaturbeständighet -100 °C till 121 °C
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Beskrivning Behållare av polypropenflaska
Färg Blått
Positioner 16
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) Förvaring och transport, användning av kyl/frys
Mått (L x B x H) 130 x 130 x 102 mm
Inkluderar Transparent lock och integrerad avdelare
Produkttyp Ställ