Läs mer
Thermo Scientific™ Flaska, kyvett och provrörshållare för Orion™ Spektrofotometrar AQ7100 och AQ8100
Beskrivning
Lätt att byta& rena Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometerprovhållare är designade för maximal flexibilitet.
Anpassa enkelt din Orion™ AquaMate 7100& 8100 Spektrofotometer för att arbeta med flera provkärl
Magnetisk retention gör dessa hållare snabba och lätta att rengöra och byta för att anpassa till dina analytiska behov.
- AQX1RNDVH: Flaska/provrörshållare för flaskor och provrör från 12 till 25 mm OD för Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometrar
- AQX1SQVH: Standard 10 mm fyrkantig encellshållare för Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometrar
- AQX1LWLVH: Långväg rektangulär cellhållare för 20-100 mm väglängd kyvetter för Orion™ AquaMate 7100& 8100 spektrofotometrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | 10 mm enkelcellig provhållare |
| För användning med (utrustning) | AquaMate 7100/8100 |
| Håller | 10 mm kyvett (1) |
| Inkluderar | 1 fyrkantig cellhållare |
| Form | Fyrkantig |