Läs mer
Fisherbrand™ Vial Decapper Tång
Produktkod. 16153167 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
30 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
16153167 30 mm
17837658 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16153167
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Vial Decapper tång är designad för att enkelt ta bort aluminium crimp toppar från flaskor och flaskor.
Fisherbrand™ Vial Decapper tång är designad för att enkelt ta bort aluminium crimp toppar från flaskor och flaskor. Tillgängliga i enkel- eller dubbelverkande format, alla tänger är smidiga och enkla att använda. Hållbar, högkvalitativ konstruktion säkerställer konsekvent, pålitlig prestanda.
  • Ta enkelt bort aluminiumpresstoppar från flaskor och flaskor
  • Smidig och enkel att använda
  • Hållbar, högkvalitativ konstruktion som erbjuder konsekvent, pålitlig prestanda
  • Vadderade handtag ger maximalt grepp och komfort för att lindra spänningar från händerna
  • Tillverkad av ett stycke, korrosionsbeständigt rostfritt stål enligt ASTM-standard
  • Kompatibel med Gamma/ETO/Autoklaverbara steriliseringsmetoder
  • Total längd: 159 mm (6,25 tum)
Certifikat
ISO 9001-02, GMP cGMP
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Flasklock av 30 mm storlek
För användning med (utrustning) 30 mm flasklock
Certifikat och efterlevnad ISO 9002, cGMP
Produkttyp Tångstil Decapper