Läs mer
Fisherbrand™ Vial Decapper Tång
Produktkod. 17837658 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
30 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
17837658 8 mm
16153167 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17837658
Beräknad leverans: 28-12-2026
Fisherbrand™ Vial Decapper tång är designad för att enkelt ta bort aluminium crimp toppar från flaskor och flaskor.
Fisherbrand™ Vial Decapper tång är designad för att enkelt ta bort aluminium crimp toppar från flaskor och flaskor. Tillgängliga i enkel- eller dubbelverkande format, alla tänger är smidiga och enkla att använda. Hållbar, högkvalitativ konstruktion säkerställer konsekvent, pålitlig prestanda.
  • Ta enkelt bort aluminiumpresstoppar från flaskor och flaskor
  • Smidig och enkel att använda
  • Hållbar, högkvalitativ konstruktion som erbjuder konsekvent, pålitlig prestanda
  • Vadderade handtag ger maximalt grepp och komfort för att lindra spänningar från händerna
  • Tillverkad av ett stycke, korrosionsbeständigt rostfritt stål enligt ASTM-standard
  • Kompatibel med Gamma/ETO/Autoklaverbara steriliseringsmetoder
  • Total längd: 159 mm (6,25 tum)
Certifikat
ISO 9001-02, GMP cGMP
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Flasklock av 8 mm storlek
För användning med (utrustning) 8 mm flasklock
Certifikat och efterlevnad ISO 9002, cGMP
Produkttyp Tångstil Decapper