Läs mer
Fisherbrand™ Vial Decapper Tång
Produktkod. p-7139537 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
30 mm
Produktkod. 17837658
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Vial Decapper tång är designad för att enkelt ta bort aluminium crimp toppar från flaskor och flaskor.
Fisherbrand™ Vial Decapper tång är designad för att enkelt ta bort aluminium crimp toppar från flaskor och flaskor. Tillgängliga i enkel- eller dubbelverkande format, alla tänger är smidiga och enkla att använda. Hållbar, högkvalitativ konstruktion säkerställer konsekvent, pålitlig prestanda.
  • Ta enkelt bort aluminiumpresstoppar från flaskor och flaskor
  • Smidig och enkel att använda
  • Hållbar, högkvalitativ konstruktion som erbjuder konsekvent, pålitlig prestanda
  • Vadderade handtag ger maximalt grepp och komfort för att lindra spänningar från händerna
  • Tillverkad av ett stycke, korrosionsbeständigt rostfritt stål enligt ASTM-standard
  • Kompatibel med Gamma/ETO/Autoklaverbara steriliseringsmetoder
  • Total längd: 159 mm (6,25 tum)
Certifikat
ISO 9001-02, GMP cGMP
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Flasklock av 8 mm storlek
Certifikat och efterlevnad ISO 9002, cGMP
Typ Decapper i tångstil
För användning med (utrustning) 8 mm flasklock