Beskrivning
- Tack vare säkerhetstratten med extra stor halsdiameter faller ampullerna lätt genom öppningen utan att fastna eller täppa till öppningen.
- Det gångjärnsförsedda locket håller säkert tillbaka lösningsmedelsångor och andra föroreningar.
- Inkluderar 10 L behållare med stor öppning (S90) för enkel tömning.
- Tillverkad av kemiskt resistent PP.
- Finns i kompaktversionen med MARCO eller den mer solida ARNOLD-skorstensfyllningsenheten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 440 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,11 gal. |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 125 mm |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Diameter (metrisk) öppning | 140 mm |
| Inkluderar | MACRO-fyllningsenhet |
| För användning med (applikation) | Avskaffning av ampuller |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Avfallsbehållare |