Läs mer
Cole-Parmer™ Flaskhållare för HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Längd (metrisk):
11.9 cm
Håller:
24 Standard 15 mL centrifugrör med koniska botten
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mal prover säkert i HG-600 Geno/Grinder™ 2010.
- Flaskhållare är lämpliga för användning med HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer.
- Beställ homogenisator och flaskor separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hållare |
| För användning med (utrustning) | HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer |
| Håller | 24 Standard 15 mL centrifugrör med koniska botten |
| Längd (metrisk) | 11.9 cm |
| Material | Skumma |
| Förpackningsmängd | 1 st |