Läs mer
Fisherbrand™ Vial Kit, 10 mm, 10-425 tråd, glas, klar, 1,5 ml, PP skruvlock, mitthål, silikon/PTFE septum
Produktkod. 12930861 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
12930861 Nej 1,3 mm Paket med 100
12950861 Nej 1,5 mm Paket med 100
15181969 Ja 1,3 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12930861
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND10
  • 10-425
  • Glas
  • Klart
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Tjocklek (metrisk) 1,3 mm
Stängningsstorlek 10-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp 1:a hydrolytiska klassen