Läs mer
Fisherbrand™ Vial Kit, 11 mm crimp, bärnstensfärgat glas, aluminiumlock, naturgummi/PTFE septum, förkrympt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klarlackad |
| Material (liner) | Naturgummi/TEF |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Hydrolytiskt glas (klass I) |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Aluminium |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Visa mer |