Läs mer
Fisherbrand™ Vial Kit, 11 mm Crimp, glas, bärnsten, aluminiumlock, Nat Rubber/PTFE septum
Produktkod. 11326451 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11326451
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND11
  • Glas
  • Bärnsten
  • Lappad
  • Crimp Cap
  • Mitthål
  • aluminium
  • Naturgummi/Butyl/TEF
  • Klarlackad
  • 45° strand A
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klarlackad
Material (liner) Naturgummi/Butyl/TEF
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Hydrolytiskt glas (klass I)
Volym (metrisk) 2 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Markeringspunkt Ja