Läs mer
Fisherbrand™ Vial Kit, 11 mm Snap, glas, klar, PE Cap, Naturgummi/PTFE septum
Produktkod. 12950911 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12950911
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND11
  • Glas
  • Klart
  • Snap Ring Cap
  • Mitthål
  • Polyeten
  • Naturgummi/TEF
  • Genomskinlig
  • 60° strand A
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Genomskinlig
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Hydrolytiskt glas (klass I)
Volym (metrisk) 1.9 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Snäppring
Höjd (metrisk) 32 mm
Markeringspunkt Nej