Läs mer
Fisherbrand™ Vial Kit, 13 mm, 13-425 skruvgänga, glas, klar, 4mL, PP skruvlock, Nat Rubber/PTFE septum
Produktkod. 16338377 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Förpackningsstorlek
16338377 Skruvlock -
11737607 Skruvlock Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16338377
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Klart
  • Skruvlock
  • Polypropen
  • Naturgummi/TEF
  • Svart
  • 60° strand A
  • 1,3 mm
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Naturgummi/TEF
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14.7 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 5 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 45 mm