Läs mer
Fisherbrand™ 1,5 mL genomskinlig glasflaskasats, 8 mm, 8-425 tråd
Produktkod. 12980861 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material (liner):
Silikon/PTFE (0,9 mm)
Silikon/PTFE (1,3 mm)
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Förslits Förpackningsstorlek
12980861 Silikon/PTFE (0,9 mm) Ja Paket med 100
11555924 Silikon/PTFE (1,3 mm) Nej Paket med 100
11575924 Silikon/PTFE (1,3 mm) Ja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12980861
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klart
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Silikon/PTFE (0,9 mm)
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Förslits Ja
Volym (metrisk) 1.9 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm