Läs mer
Fisherbrand™ Vial Kit 9 mm kort tråd, glas, bärnsten, 1,5mL, PP skruvlock, mitthål, silikon/PTFE septum
Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Hydrolytiskt glas (klass I) |
| Volym (metrisk) | 1.85 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 9-425 |
| Visa mer |