Läs mer
Macherey-Nagel™ Flaskställ
Produktkod. 15798289 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Positioner:
50
Produktkod. Positioner
15798289 50
1 options
Produktkod. 15798289 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 702502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00 SEK
    185.78 SEK / Paket med 1
    Save 33.22 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Detta flaskställ kan användas för alla flaskor (11,6 x 32 mm) med platt botten. Det är ett 50-positions flaskställ, tillverkat av blå, kemiskt resistent polypropen. Säker stående position för flaskorna på laboratoriebänken. De har ett alfanumeriskt index och är staplingsbara när de är tomma.
  • Rymmer 50 flaskor
  • Blå polypropen
  • Kemikaliebeständig
  • Alfnumeriskt rutnät
  • Stapelbar när den är tom
  • Idealisk för förvaring eller transport
Specifikationer
Beskrivning Flaskställ
Färg Blått
Positioner 50
Staplingsbar Ja, när det är tomt
För användning med (utrustning) 50 av 12 mm (max.) Diameterflaskor
Mått (L x B x H) 190 x 100 x 22 mm
Produkttyp Ställ