Läs mer
Saint-Gobain Chemware™ PFA Vials with Tray
Beskrivning
- Chemically resistant
- Extra sturdy construction for long life
- Includes polyethylene tray, 10 vials and 10 septa
- Ideal for trace metal analysis or any application where the use of glass can alter results
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18.3 mm |
| Diameter (metrisk) Cap | 6.35 mm |
| Material | PFA |
| Volym (metrisk) | 7 mL |
| Inkluderar | Polyethylene Tray and 10 PFA/Silicone Laminated Septa |
| Stil | PFA Septa Style |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
| Kvantitet | 10 |
| Höjd (metrisk) | 36.2 mm |