Läs mer
Lonza™ ViaLight™ Plus cellproliferation och cytotoxicitet BioAssay Kit, 1000 test
Produktkod. 11600261
Change view
Kvantitet:
2 x LT27-212 ATP övervakningsreagens plus, lyofiliserat, 2 x LT27-079 analysbuffert, 50 ml flaskor, 1 x LT27-076 cellysreagens, 50 ml flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11600261 2 x LT27-212 ATP övervakningsreagens plus, lyofiliserat, 2 x LT27-079 analysbuffert, 50 ml flaskor, 1 x LT27-076 cellysreagens, 50 ml flaska Varje
1 options
Produktkod. 11600261 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer LT07121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10845.00 SEK
    9243.50 SEK / Paket med 1
    Save 1601.50 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Avsedd för snabb mätning av antalet livsdugliga mikrobiella celler.
  • Robust - Stabil bioluminiscerande signal (halveringstid> 5 timmar) underlättar manuell eller satsvis bearbetning. Och, till skillnad från MTT- eller Alamar Blue-analyser, ViaLight™ Bioanalyser är inte benägna att störa på grund av förändringar i odlingsförhållandena.
  • Flexibel - Dynamiskt omfång på 5 decennier och utmärkt prestanda med både vidhäftande eller suspensionskulturer gör att du kan designa experimentet efter dina behov.
  • Bekvämt - Lägg bara till två reagenser direkt till din kulturbrunn och läs. Ingen celltvätt eller borttagning av medium krävs.
  • Känslig - Upptäck så få som 10 celler vilket möjliggör lägre sådddensiteter och fler analyser.
  • Snabbt - Resultat från en 96-brunnars platta kan bearbetas och analyseras på så lite som 10 minuter.
  • Används ATP bioluminescens och är snabb, känslig och mycket reproducerbar.
  • Designad för att ge oöverträffad hastighet och känslighet för studier av cytotoxicitet och cellproliferation.
  • De ViaLight™ Analysen innehåller bioluminescerande detektion av cellulär ATP som ett mått på lönsamhet.
  • Mätning av ATP är det mest exakta, effektiva och direkta sättet att bestämma antalet levande celler i kulturen. De ViaLight™ Plus BioAssay är designad för att leverera en hög, stabil luminiscerande signal under en längre tidsperiod för större experimentell designflexibilitet.
  • Den enkla tvåstegs, icke-radioaktiva analysen är skalbar för tillämpningar med hög genomströmning i både 96-brunnars och 384-brunnars format.
  • Analysen kan köras på en mängd olika luminometrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Räcker till 1000 tester/10 plattor
Detektionsmetod ATP Bioluminescens
För användning med (applikation) Cellproliferation, cytotoxicitet
Inkluderar ATP övervakningsreagens, analysbuffert, cellysreagens
Kvantitet 2 x LT27-212 ATP övervakningsreagens plus, lyofiliserat, 2 x LT27-079 analysbuffert, 50 ml flaskor, 1 x LT27-076 cellysreagens, 50 ml flaska