Läs mer
Veolia Sievers-certifierade TOC-flaskor
Produktkod. 13287930
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13287930 Klart Paket med 72
1 options
Produktkod. 13287930 Leverantör Veolia Leverantörsnummer CHMI90606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13530.83 SEK
    7768.70 SEK / Paket med 72
    Save 5762.13 SEK
    42% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa certifierade TOC-flaskor i kritiska farmaceutiska tillämpningar som t.ex USP och EP Vattenprovning samt kommunal vattenprovning. Veolia Sievers Certified TOC-flaskor är certifierade till under 10 ppb för förtroende för kvaliteten på dina TOC-mätningar.
  • Sievers Certified (< 10 ppb TOC) Flaskor
  • 72 x 40 ml glasflaskor med lock och teflonfodrad septa, 72 per fodral
  • Idealisk för strikt testning av regelefterlevnad
  • Noggrant städat i en ISO 9001-miljö med en validerad, automatiserad process
  • Tillverkad av den globala ledaren inom TOC-mätteknik och TOC-standarder
  • Ekonomiskt, med extra besparingar på volymbeställningar
  • Pålitlig, med garanterad prestanda
  • Kompatibel med de flesta TOC-analysatormärken, inklusive Sievers, Shimadzu , OI Analytical, Teledyne-Tekmar och Skalar
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Volym (metrisk) 40 mL
För användning med (applikation) Certifierad för användning i kritiska applikationer inklusive USP , EP, JP och KP vattentestning
nr per ärende 72
Certifikat och efterlevnad TOC-certifierad (<10 ppb)