Läs mer
BOLA Vials, Rounded Bottom
Produktkod. 10013311
:
7 mL
Produktkod. 10013311
Brand: BOLA A19504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vials, Rounded Bottom PFA, with screw cap
  • Translucent
  • Non-porous
  • With round or conical bottom
  • Screw cap
Specifikationer
Färg Transparent
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Reusable
Volym (metrisk) 7 mL
Graderad No
Trådstil S25
Autoklaveringsbar Autoclavable
Höjd (metrisk) 36 mm
Certifikat och efterlevnad FDA Compliant
Typ Vial
Markeringspunkt No