missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Viaminate, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Viaminate |
| CAS | 53839-71-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Viaminate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C29H37NO3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, N-(p-Ethoxycarbonylphenyl)retinamide, N-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]-Retinamide |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.61 |
| Kvantitet | 10 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?