Läs mer
Viaminate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Viaminate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H37NO3/c1-7-33-28(32)24-14-16-25(17-15-24)30-27(31)20-22(3)11-8-10-21(2)13-18-26-23(4)12-9-19-29(26,5)6/h8,10-11,13-18,20H,7,9,12,19H2,1-6H3,(H,30,31)/b11-8+,18-13+,21-10+,22-20+ |
| Formel vikt | 447.2773 |