Läs mer
Ansell™ VibraGuard™ 07-112 Series Blue Nitrile Medium Weight Handskar
Produktkod. 12619701 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 12619701
Brand: Ansell™ 7112100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera riskerna och effekterna av hårda vibrationer på jobbet.
  • Industriella handskar
  • Fullfingerversionen är helt belagd för att hålla händerna rena och är kompatibel med EN 10819:1996
  • Ansell Vibration Gel Foam vaddering minskar överförda vibrationer till handen
  • Nitrilbeläggning ger hak- och nötningsbeständighet
  • Silikonfri och tvättbar
  • Idealisk för de uppgifter som involverar vibrationer vid frekvensnivåer över 300Hz
  • Konstruerad för att minska vibrationer som absorberas av arbetarnas handflata och fingrar
  • Hjälper till att skydda mot Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS)
  • Vibrationsdämpning EN10819
Användningsområden:
  • Hantering av material med vassa eller grova kanter
  • Hantering av plåt och paneler
  • Hantering av grovbearbetade metalldelar
  • Metallbearbetning och monteringsverksamhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Green
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Medelviktshandskar
Storlek 10
Finger stil Helfinger
Handske manschettstil Krok och loop
Liner material Interlock Knit Cotton
Foder Interlock stickad bomull
Typ av palm Helt belagd palm
Kvantitet 6 par
Motståndskraftig mot Snitt-, punkterings- och nötningsbeständighet
Serie 7-112