Läs mer
Ansell™ VibraGuard™ 07-112 Series Blue Nitrile Medium Weight Handskar
Produktkod. 12639701 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 12639701
Brand: Ansell™ 7112080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera riskerna och effekterna av hårda vibrationer på jobbet.
  • Industriella handskar
  • Fullfingerversionen är helt belagd för att hålla händerna rena och är kompatibel med EN 10819:1996
  • Ansell Vibration Gel Foam vaddering minskar överförda vibrationer till handen
  • Nitrilbeläggning ger hak- och nötningsbeständighet
  • Silikonfri och tvättbar
  • Idealisk för de uppgifter som involverar vibrationer vid frekvensnivåer över 300Hz
  • Konstruerad för att minska vibrationer som absorberas av arbetarnas handflata och fingrar
  • Hjälper till att skydda mot Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS)
  • Vibrationsdämpning EN10819
Användningsområden:
  • Hantering av material med vassa eller grova kanter
  • Hantering av plåt och paneler
  • Hantering av grovbearbetade metalldelar
  • Metallbearbetning och monteringsverksamhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad Standarder KATEGORI III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Green
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Medelviktshandskar
Storlek 8
Finger stil Helfinger
Handske manschettstil Krok och loop
Liner material Interlock Knit Cotton
Foder Interlock stickad bomull
Typ av palm Helt belagd palm
Kvantitet 6 par
Motståndskraftig mot Snitt-, punkterings- och nötningsbeständighet
Serie 7-112