Läs mer
Vicriviroc maleate, MedChemExpress
Produktkod. 16489817
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16489817 5 mg
1 options
Produktkod. 16489817 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17377
MedChemExpress Vicriviroc maleate (SCH-417690 maleate; SCH-D maleate) is a potent, selective, oral bioavailable and CNS penetrated antagonist of CCR5, with a Ki of 2.5 nM, and also inhibits HIV-1 in PBMC cells, with IC90s of 3.3 nM (JrFL), 2.8 nM (ADA-M), 1.8 nM (301657), 4.9 nM (JV1083) and 10 nM (RU 570).
Vicriviroc maleate (SCH-417690 maleate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vicriviroc maleate
CAS 599179-03-0
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H42F3N5O6
Kvantitet 5 mg
Synonym SCH-417690 maleateSCH-D maleate
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (76.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (38.48 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC1(N2C[C@H](C)N([C@H](C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)COC)CC2)CCN(C(C4=C(C)N=CN=C4C)=O)CC1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 649.7
Formel vikt 649.7
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus