Läs mer
Victoria blå B, MP Biomedicals™
Produktkod. 11469771 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469771 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11469771 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215829125
Kemiska identifierare
CAS 2580-56-5
Molekylformel C33H32ClN3
Molekylvikt (g/mol) 506.09
InChI-nyckel LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Blue B, Basic Blue 26
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
IUPAC-namn [4-[bis[4-(dimetylamino)fenyl]metyliden]naftalen-1-yliden]-fenylazanium;klorid
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Victoria blue B
Formel vikt 506.1
Färg Blå till brun
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver