Läs mer
Vidarabine, MedChemExpress
Beskrivning
Vidarabine (Ara-A) an antiviral agent which is active against herpes simplex and varicella zoster viruses. Vidarabine has IC50s of 9.3 μg/ml for HSV-1 and 11.3 μg/ml for HSV-2. Vidarabine also has anti-orthopoxvirus activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vidarabine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 5536-17-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H13N5O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Ara-A Adenine Arabinoside 9-β-D-Arabinofuranosyladenine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (187.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.51 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |