Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Iron Stain, Nuclear Red Thiazin stain solution
Produktkod. 10117998 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
Iron Stain Kit
Kaliumferrocyanid
Kärnkraftssnabbt rött
Saltsyralösning (20 %)
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10117998 Iron Stain Kit Varje
12563637 Kaliumferrocyanid 250ml
12573637 Saltsyralösning (20 %) 250ml
12583637 Kärnkraftssnabbt rött 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10117998 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 87006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Upptäck närvaron av järn (hemosiderin) i histologiska eller hematologiska preparat med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Järnfläck.
  • Användbar vid studier av järnbristanemi, hemokromatos och hemosideros
  • Järnfläckar blått, kärnor färgar rosa-röda och cytoplasman blekt rosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Iron Stain Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P313-Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
  • P402-Förvaras torrt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide