Läs mer
Trajan™ Autosampler sprutor
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
0,5μ L
1μ L
5μ L
10 μl
Nålmätare:
23 G
25 g
26 G
Anslutningstyp:
Avtagbar
Fast
Kolv-in, repeterande adapter
För användning med (utrustning):
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC AS200 och AS800, GC autosampler spruta
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 och AS80, triPlus
PerkinElmer Autosystem
Shimadzu AOC 14, 17, 20 och 20i GC
Varian 8035, 8100 och 8200 GC autosamplare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Byt ut sprutor för Agilent™ Teknik, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , och mer
Sprutnålar har en konspets om inget annat anges.
Beställningsinfo
Ytterligare sprutor finns tillgängliga för andra autosamplers tillverkade av tillverkarna som representeras här, samt sprutor för Unicam™ , Waters™ , och Siemens™ instrument. För information, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,02 tum. |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) | 1,65 tum |
| Längd (engelska) Nål | 1,6 tum. |
| Längd (metrisk) | 42 mm |
| Produkttyp | Autosampler spruta |
| Modell | 10R-S-0.63C |
| Kvantitet | Ea. |
| Visa mer |