Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes in Micrometers, ISO 3310/1
Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mm H, Pore sizes in Micrometers, ISO 3310/1
Produktkod. 10448731 Handla allt Fisherbrand Produkter| Produktkod. | Porstorlek | unitSize |
|---|---|---|
| 10448731 | 200 μm | Varje |
| 10437771 | 106 μm | Varje |
| 10370522 | 112 μm | Varje |
| 10447771 | 125 μm | Varje |
| 10749702 | 140 μm | Varje |
| 10370572 | 150 μm | Varje |
| 10418541 | 160 μm | Varje |
| 10760273 | 20 μm | Varje |
| 10310722 | 212 μm | Varje |
| 10065001 | 224 μm | Varje |
| 10015041 | 280 μm | Varje |
| 10488531 | 25 μm | Varje |
| 10166121 | 300 μm | Varje |
| 10514112 | 315 μm | Varje |
| 10176121 | 355 μm | Varje |
| 10248781 | 32 μm | Varje |
| 10594102 | 36 μm | Varje |
| 10594292 | 38 μm | Varje |
| 10584682 | 400 μm | Varje |
| 10791233 | 425 μm | Varje |
| 10476811 | 450 μm | Varje |
| 10504302 | 45μ m | Varje |
| 10229071 | 53 μm | Varje |
| 10730853 | 40 μm | Varje |
| 10457581 | 560 μm | Varje |
| 10015051 | 56 μm | Varje |
| 10136411 | 630 μm | Varje |
| 10054931 | 600 μm | Varje |
| 10741623 | 710 μm | Varje |
| 10279161 | 75 μm | Varje |
| 10126361 | 71 μm | Varje |
| 10505262 | 80 μm | Varje |
| 10719132 | 850 μm | Varje |
| 10166601 | 900 μm | Varje |
| 10320432 | 90 μm | Varje |
| 10156601 | 800 μm | Varje |
| 10166501 | 100 μm | Varje |
| 10269021 | 500 μm | Varje |
| 10448921 | 250 μm | Varje |
| 10360332 | 63 μm | Varje |
| 10005051 | 50 μm | Varje |
| 10238641 | 180 μm | Varje |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Each |
| Porstorlek | 200 μm |
| Typ | Test Sieve |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310/1 |
| Inkluderar | Certificate of compliance with ISO 3310/1 or NFX 11-504 |
| Höjd (metrisk) | 50mm |
| För användning med (applikation) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Rammaterial | Stainless Steel |
| Mesh material | Stainless Steel |