Läs mer
Trajan™ Varian SPI Liner
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 st
5/förpackning
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
Inkluderar:
0,25 mm Begränsning
0,5 mm Begränsning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Varian/Bruker-instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 0,25 mm Begränsning |
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Längd (metrisk) | 54 mm |
| Produkttyp | SPI Liner |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,5 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.6 mm |
| För användning med (utrustning) | Varian GC Instruments |