Läs mer
Bochem™ Stativ i rostfritt stål
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
210 mm
250 mm
300 mm
315 mm
Bredd (metrisk):
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utvidgade, platta och tunga fötter för stabilitet
- 1 justerbar fot
- Glidskydd i gummi
- Gänga M10
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Höjd (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Bredd (metrisk) | 160 mm |
| Inkluderar | M10 gänga |
| Produkttyp | Stativ Bas |
| Form | Plan |
| Trådstorlek | M10 |
| Beskrivning |
|
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |