Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ HTM-tillägg
Description
Oxoid HTM Supplement används för känslighetstestning av Haemophilus influenzae .
- Lägg till HTM Base, artikelnr. CM0898B Förvaras vid -20 °C till 0 °C
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Spécification
Spécification
| Beskrivning | HTM-tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?