Läs mer
Labcold™ Gnistfria frysar
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
215 L
400 L
447 L
607 L
Hyllor:
1 korg
2 korgar
6 Adjustable
Temperaturområde:
-12°C to -24°C
-18 °C till -25 °C
Stil:
Bröst
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- CFC och HCFC fri
- Operatörsstyrd avfrostning
- Larm/temperaturdisplay kan monteras som tillval
- Frysarna har integrerat locklås
- Lås finns för alla upprättstående frysar som extra tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 447 L |
| Temperaturområde | -18 °C till -25 °C |
| Hyllor | 2 korgar |
| Stil | Bröst |
| Modell | RLCF1520 |
| Djup (metrisk) Exteriör | 730 mm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 860 mm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 1300 mm |