Läs mer
Hirschmann™ DURAN™ Klass AS Byretter med vita graderingar
Beskrivning
- Bärnstensfärgat glas
- Huvudpunkt ring examen
- Med vit examen
- Enl. till DIN EN ISO 385
- Rak avstängningskran
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Längd (metrisk) | 500 mm |
| Material | Glas |
| Examen | 0.02 mL |
| Höjd (metrisk) | Skallängd 500 mm |
| skala | Vitt |
| Kran | Rak |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,02 ml |
| Visa mer |