Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Modifierat Brucella selektivt tillägg
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid Modified Brucella Selective Supplement är för odling och isolering av Brucella spp.
- Alternativt tillskott innehållande natamycin som ersättning för cykloheximid
- Lägg till Blood Agar Base No. 2, Part No. CM0271B eller Brucella Medium Base, artikelnr. CM0169B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Modifierat Brucella selektivt tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
| Art | Brucella art |