Läs mer
Foamtec Stainless Steel Corrosion Remediation Kits
Produktkod. 15123514
Encompass
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Produkttyp:
Naturlig Sahara-svamp
Startpaket för små ytor
Startpaket för stora ytor
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
15123514 Naturlig Sahara-svamp Varje
15103514 Startpaket för stora ytor Varje
15183504 Startpaket för små ytor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15123514 Leverantör Foamtec Leverantörsnummer HS48541
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Enable technicians to quickly remediate corrosion using a polishing and cleaning process that is fully compatible with cleanroom operations
Kits include polishing and cleaning products along with instructional videos and documentation that result in mirror smooth 304 and 316 SS surfaces that resist subsequent corrosion.
Kit Contents
19-304-555: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit for Large Surfaces
2 Handles, 10 Diamond ScrubDISKS (5 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubDISK, 1PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 25 MiraWIPE Wipers, 2 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
19-304-556: Stainless Steel Corrosion Remediation Starter Kit
1 PilloWIPE, 4 Diamond ScrubPADS (4 girts), 1 Silicon-Carbide ScrubPAD, ScrubWRIGHT Pen with 2 Belts, 10 MiraWIPE Wipers, 1 UltraSOLV Sponge, and Flash Drive with instructional Videos
Specifikationer
Produkttyp Naturlig Sahara-svamp
För användning med (applikation) Cleaning corrosion on stainless steel surfaces
För användning med (utrustning) Semi-Conductor Fabs, Pharmaceutical Cleanrooms, Medical Device Facilities