Learn More
Motic™ Lambda tallrik
Click to view available options
För användning med (utrustning):
Polariserande mikroskop
Unit Size:
Varje
Description
- Helvågsplatta.
- Första ordningens röd.
- 535 nm. Roterbar.
Specifications
Specifications
| Typ | Lambda tallrik |
| För användning med (utrustning) | Polariserande mikroskop |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction