Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Handskväska av polyeten
Beskrivning
Handskväska av polyeten används för hantering av luft- och fuktkänsliga kemikalier i laboratorier. Den används också för fältprovtagning och minimerar arbetsexponeringen. Vidare bevarar det provets integritet under lagring. Utöver detta fungerar det som ett bärbart laboratorium för att utföra tester och brottsplatsundersökningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Ett portabelt alternativ till vanliga handskfack
- Inkluderar stängning, slangkoppling och bomullshandskar
- Idealisk för hantering av luft-/fuktkänsliga kemikalier eller material med hög renhet
- För användning i laboratoriet och/eller fältprovtagning
- Finns i en mängd olika storlekar och kvantiteter
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B x H) | 37 x 27 tum. |
| För användning med (applikation) | Fältprovtagning, laboratorieanvändning |
| Inkluderar | Stängning, slangkoppling och bomullshandskar |
| Längd (engelska) | 37 tum |
| Kvantitet | 1 st |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.