Läs mer
Sartorius Sartolab™ P20 tryckfilter, typ 18072-D, 0,7 m μGF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15817531 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) membran:
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) membran unitSize
15817531 50 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15817531 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 18072D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Sartolab™ P20 Plus med glasfiberfilter är optimerad för klarning eller förfiltrering av partikelhaltiga vätskor. Typ 18072 har ett luer-lock-inlopp och utlopp för slanghulling. Version D är en icke-steril förpackning och kan steriliseras med etylenoxid (EO) eller gammastrålning.
Sartolab™ P20-enheter kan bearbetas med tryck med hjälp av en spruta, en membranpump eller en slangpump. Detta möjliggör snabb och pålitlig sterilisering av 100 ml till 5 liter media och vattenlösningar. Den stora filtreringsytan (20 cm 2 ) säkerställer höga flödeshastigheter och optimal total genomströmning.
Enheten med ett GF-förfilter har högre kemisk kompatibilitet än enheter med SFCA. Således kan de användas med alkoholer och andra lösningsmedel men har inga PTFE-ventilationsöppningar som Sartolab™ P20-filter med SFCA-membran.
  • Snabb filtrering
  • Ekonomisk
  • Högsta genomströmningen
  • Lämplig för vatten- och lösningsmedelsprover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kontakter Luer Lock-inlopp, utlopp med stegslang (6-12 mm).
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Färdigt att använda tryckfilter
Material Polykarbonat
Material (membran) Glasfiber
Provvolym 100 ml till 10 L
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 20 cm 2
För användning med (applikation) Tryckdriven filtrering
Max. Tryck Sprängtryck: 5,0 bar / 72,5 psi
Antal per förpackning 10/pack
Temperatur (metrisk) Max 50 °C
Typ Tryckförfilter
Volym (metrisk) Upp till 10 L
Volym (metrisk) Håll upp 1 mL
Diameter (metrisk) membran 50 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.