Läs mer
Fisherbrand™ Klara raka glasburkar utan lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16174557 Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Produktkod. 16174557
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa, USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
  • Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehållet
  • Finns i en mängd olika storlekar, från 1 till 32 oz.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 50 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 40 mm
För användning med (applikation) Markprovtagning och miljötillämpningar
Material Glas
Kvantitet 144
Halsfinish 53-400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 49 mm
Produkttyp Raksidig burk
Stängningsstorlek 53-400 mm
Diameter (metrisk) 55 mm