Läs mer
Heathrow Scientific™ HDPE-belagd trådstativ, blå
Produktkod. 16370686 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Array:
2 x 6
6 x 12
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array unitSize
16370686 6 x 12 -
16360686 2 x 6 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16370686 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120089
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
HDPE Coated Wire Rack är ett hållbart ställ för transport eller provhantering.
  • Kemiskt resistent
  • Bra vid temperaturer ner till -40 °C
  • Autoklaveringsbar
  • Ställ lämplig för bijouflaskor och lågprofilrör upp till 25 mm dia.
  • Mesh bottenstöd
Specifikationer
Beskrivning HDPE-belagd trådstativ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör
Material HDPE-belagd tråd
Positioner 72
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Rör
För användning med (utrustning) Bijouflaskor och lågprofilrör upp till 25 mm dia.
Modell HS120089
nr per ärende 48/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Förpackning Cellofan wrap
Temperaturområde (metriskt). -40 °C
Längd (metrisk) 20.5 cm
Längd (engelska) 8,1 tum
Bredd (engelska) 4,1 tum
Höjd (engelska) 2,6 tum
Diameter (metrisk) Well 13 mm
Produkttyp Trådram Rörställ
Hyllor Ingen
Höjd (metrisk) 6.5 cm
Array 6 x 12
Bredd (metrisk) 10.5 cm