Läs mer
Motic™ C-Mount kameraadapter för SMZ-160
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Förstoringskraft:
0,35X
1,0X
Beskrivning
- C-monterad kameraadapter för SMZ-160.
- Finns i 0,35x, 0,5x eller 1,0x (ingen lins) förstoring.
- Anpassa 1/3 tum eller 1/2 tum chipsensorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kameratyp | C-fäste |
| För användning med (applikation) | Att skruva en digitalkamera på en trinokulär SMZ-160 |
| För användning med (utrustning) | Används med en digitalkamera för mikroskopi |
| Förstoringskraft | 0,35X |
| Garanti | 5 år |