Läs mer
Brady™ Ovala etiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17828754
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (engelska) Hål:
0,125 tum
0,25 tum
Höjd (engelska):
0,758 tum.
1 tum
1,206 tum.
1,75 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Kvantitet:
100 taggar
1000 taggar
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17828754
Brand: Brady™ 174539
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dessa styva polyetenetiketter är utskrivbara, icke-vidhäftande och rivbeständiga, vilket gör dem idealiska för användning i ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
  • Tillverkad av en 9,5 mil korslaminerad polyetenfilm och en termisk överföringstryckbar topplack
  • Lämplig för termotransfertryck, viks sedan över och hålls samman i ett tvåskiktsformat med ett tryckkänsligt lim
  • Drifttemperatur på -40 °C till +100 °C (-40 F °till +212 °F)
  • Detta mångsidiga material kan användas för en mängd olika taggtillämpningar, inklusive identifiering av flerledarkablar, inventering, utrustning, lockout, säkerhetsvarningsreparation och pågående arbete
  • För användning vid tillgångsspårning, märkning av komponenter och utrustning, data- och telekommunikationsmärkning, anläggningsidentifiering, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering, tråd- och kabelmärkning
  • B-145 polyetenmaterial
  • RoHS-kompatibel
Specifikationer
Kvantitet 100 taggar
Typ Säkerhetsetikett
Alternativt artikelnummer M7-111-145-GY
Certifikat och efterlevnad ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, ASTM D 1000, ASTM D 1938
Färg Grå
Material Polyeten
Avsluta Matte
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, säkerhetsidentifiering, tråd- och kabelmärkning
Höjd (engelska) 0,758 tum.
Höjd (metrisk) 19.25 mm
Inkluderar Roll of Tags
Form Oval
Tjocklek 0,023 tum.
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Stil Utstansad
Vattentät Nej
Bredd (engelska) 1,206 tum.
Bredd (metrisk) 30.63 mm
Diameter (engelska) Hål 0,125 tum
Diameter (metriskt) hål 3.175 mm
Etiketttyp Termisk överföring
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt