Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human ART5 GST (N-Term) Protein
Produktkod. 18490789 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18490789
Brand: Novus Biologicals™ H00116969P0110ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulering 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 116969
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 58.6 kDa
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias ADP-ribosyltransferase 5, EC 2.4.2.31, ecto-ADP-ribosyltransferase 5, MGC22848, Mono(ADP-ribosyl)transferase 5, NAD(P)(+)--arginine ADP-ribosyltransferase 5
Gensymbol ART5
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein ART5