Läs mer
SELM Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-00138APC
Produktkod. 18651527
  • 3835.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
SELM Polyclonal antibody specifically detects SELM in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
PBS
Primary
Purified
0.1 mL
140606
IgG