Läs mer
Human IL-31 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB28241-SP
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18742167
  • 2070.00 SEK / 25µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
IL-31 Monoclonal specifically detects IL-31 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IL-31
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Q6EBC2
IL31
E. coli-derived recombinant human IL-31 Ser24-Thr164 Accession # Q6EBC2
25 μg
Primary
Detects human IL-31 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse IL-31 is observed.
Human
Purified
Western Blot, Immunocytochemistry
308202
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
IL31, IL-31interleukin-31, interleukin 31
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
386653
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only