Läs mer
Vidofludimus, MedChemExpress
Produktkod. 16496248
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496248 10 mg -
16472377 50 mg -
16436596 100 mg -
16408847 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16496248 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14908
MedChemExpress Vidofludimus(4SC-101; SC12267) is a novel immunosuppressive drug that inhibits DHODH; inhibits IL-17 secretion in vitro independently of effects on lymphocyte proliferation.
Vidofludimus(4SC-101
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vidofludimus
CAS 717824-30-1
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H18FNO4
Kvantitet 10 mg
Synonym 4sc-101 SC12267
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (129.45 mM)
LEDER O=C(C1=C(C(NC2=CC=C(C3=CC=CC(OC)=C3)C=C2F)=O)CCC1)O
Molekylvikt (g/mol) 355.36
Formel vikt 355.36
Procent renhet 98.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus