Läs mer
BINDER™ Dörr med utsiktsfönster och innerbelysning
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Kammare FED 720
Beskrivning
- Utsiktsfönster i varje dörr
- 15 W eller 30 W innerbelysning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Utsiktsfönster och innerbelysning - 208/400 V tillvalsmodell, utsiktsfönster (tredubbelt isolerglas) i dörr, 300 x 480 mm, och 30 W interiör |
| För användning med (utrustning) | BINDER Kammare FED 720 |
| Material | Trippelt isolerglas |
| Typ | Dörr med fönster och belysning |
| Mått (L x B) | 300 x 480 mm |
| Spänning | 208 till 400 V |
| Wattal | 30 W |